Documentos clave
GBL246879
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for stainless steel spring clip modules, holds 3 slide modules
Sinónimos:
slide holder, slide module
Seleccione un Tamaño
1 EA
$71.590
$71.590
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$71.590
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
externo tamaño:
85.3 mm × 127.5 mm
$71.590
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 246879
externo tamaño
85.3 mm × 127.5 mm
color
none
Descripción general
Organize up to 3 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
Información legal
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)