Unfortunately, the solubility and solution stability for this product is not determined. However, various sources state that the enzyme is stable when dissolved in human serum and frozen in aliquots. Please note this has not been validated internally.
G8255
Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
Sinónimos:
L-Alanine: 2-Oxoglutarate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase (catalytic concentration), GPT
Productos recomendados
origen biológico
Porcine heart
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥75 units/mg protein
composición
Protein, 75-95%
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
color
light yellow to yellow
actividad extraña
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Research area: Cell Signaling
Aplicación
- in the transamination assay with a racemic mixture of synthetic 3-methyl-2-oxoglutarate[2]
- to remove glutamate from the cell culture medium used for culturing human embryonic kidney (HEK293) cells[3]
- in the lactate-dehydrogenase (LD)-coupled alanine transaminase (ALT) reaction kinetic studies[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
persons
Nota de análisis
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
En que se resuspende la GTP para darle estabilidad?
1 answer-