Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥85,000 units/mL
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletype
Type H-2
Quality Segment
form
aqueous solution
specific activity
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Nuevo artículo técnico donde se compara el rendimiento de diferentes enzimas
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Biochem/physiol Actions
Utilizada para la hidrólisis de conjugados de glucurónido en el análisis de los metabolitos urinarios
Physical form
Disolución acuosa en sulfato de amonio ~1,0 M con acida sódica 3 mM como conservante.
Analysis Note
Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Other Notes
Definición de unidad sulfatasa: Una unidad de sulfatasa hidrolizará 1,0 μmol de sulfato de p-nitrocatecol por hora a un pH de 5,0 a 37 °C.
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónido de fenolftaleína por hora a 37 °C a un pH de 5,0 (análisis, 30 minutos).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ββ-Glucuronidasa from Helix pomatia
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?