Merck
G6173
Sigma-Aldrich
GSK 4716
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[4-(1-Methylethyl)phenyl]methylene]hydrazide 4-hydroxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
$86.600
50 MG
$342.000
$86.600
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$86.600
50 MG
$342.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
$86.600
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
emisor
GlaxoSmithKline
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(2)14-5-3-13(4-6-14)11-18-19-17(21)15-7-9-16(20)10-8-15/h3-12,20H,1-2H3,(H,19,21)/b18-11+
Clave InChI
IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GSK 4716 is an Estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ agonist with minimal activity for ERRα, ERα and ERβ
Características y beneficios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.