Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
L-Glutamic acid γ-monohydroxamate,
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O4/c6-3(5(9)10)1-2-4(8)7-11/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
YVGZXTQJQNXIAU-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Glutamic acid γ-monohydroxamate has been used as a standard to calculate transglutaminase (TGase) activity.
Biochem/physiol Actions
L-Glutamic acid γ-monohydroxamate [L-Glu(gamma)HXM] is used as a vanadium ligand which potentiates vanadiums metabolic activity. L-Glu(gamma)HXM is also used as a substrate for E. coli asparagine synthetase B and as an ATP-dependent irreversible inhibitor of Escherichia coli gamma-glutamylcysteine synthetase.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color - | color white | color - |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) cell analysis | application(s) - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?