F9128
5′-(4-Fluorosulfonylbenzoyl)adenosine hydrochloride
Sinónimos:
Adenosine-5′-(4-fluorosulfonylbenzoate) hydrochloride, FSBA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(cc4)S(F)(=O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C17H16FN5O7S.ClH/c18-31(27,28)9-3-1-8(2-4-9)17(26)29-5-10-12(24)13(25)16(30-10)23-7-22-11-14(19)20-6-21-15(11)23;/h1-4,6-7,10,12-13,16,24-25H,5H2,(H2,19,20,21);1H/t10-,12-,13-,16-;/m1./s1
Clave InChI
ZUHVYHQVJYIHPN-KHXPSBENSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)