Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H56O12
Número CAS:
Peso molecular:
680.82
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
plant (Fusicoccum amygdali)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COCC1CCC2C(C)C(O)C(OC3OC(COC(C)(C)C=C)C(O)C(OC(C)=O)C3O)C4=C(CC(O)C4(C)C=C12)C(C)COC(C)=O
InChI
1S/C36H56O12/c1-10-35(6,7)45-17-26-30(41)33(46-21(5)38)31(42)34(47-26)48-32-28-24(18(2)15-44-20(4)37)13-27(39)36(28,8)14-25-22(16-43-9)11-12-23(25)19(3)29(32)40/h10,14,18-19,22-23,26-27,29-34,39-42H,1,11-13,15-17H2,2-9H3/b25-14-
InChI key
KXTYBXCEQOANSX-QFEZKATASA-N
Application
Fusicoccin (Fusicoccin A), a diterpene glucoside phytotoxin, is used to study 14-3-3-dependent processes such as the activation of H+-ATPase in plants and other client proteins with mode III binding motifs. Fusicoccin is an inducer of a catalase inhibitor that leads to oxidative damage in plants.
Other Notes
A diterpene glucoside with numerous physiological effects on plants.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F0537-250UG | 04061832389424 |
| F0537-1MG | 04061826059258 |