Documentos clave
EHU150301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SERPINA3
Seleccione un Tamaño
20 μG
$346.000
50 μG
$612.000
$346.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
$346.000
50 μG
$612.000
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
$346.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGGGTAGTATGGGAGGTGGTGACTGCTCGGTACGTCTAATATGAACCAGGTGCCTTCATCATTTATCTCACCTGAGCCACTTAACAGGTTGTGCAGAGACGGAAACAGGTTGAGAGATGTACAGTCACCTGCTTGCCAGTACACAGCAATCAAAAGTGGCCAAAATAAAATCCCAGTCCAAGTCTGGGAGACTCCAAAGCCCTCTCTGCCTTCTCCCCACTAAGAGGCCCTTCCAGGCTTATGGTGGACACAGACACCACGTGGCAACCTGGCAGGGGCAGAGAAGAACATTTGCCTTTCTTTGGTCTTGCTGCCAACCATTATCAGGGCCATCGAGGCTCCAGACACTGTACCAGGGACTTTCATTTCCCTCTCTCAGTCGACCCTCACTGCCACCCAGCATCACATCGTGGAGGCCTGTGGAGGCCACACCACGTGACATCTAGAGGCTGGGAGAGTCACTGTGGCCTCTATCTCTGCC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Long-Lei Cao et al.
Digestive diseases and sciences, 63(9), 2309-2319 (2018-06-02)
To investigate the impact of SERPINA3 on the migration, invasion, and liver metastasis of colon cancer cells. Immunohistochemical staining was conducted to determine SERPINA3 expression in the cancer and adjacent normal tissues of 131 patients suffering from colon cancer. In