D7071
Dapoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N,N-dimethyl-1-phenyl-3-(1-naphthalenyloxy)propanamine hydrochloride, S-(+)-N,N-dimethyl-a-[2-(naphthalenyloxy)ethyl] benzenemethanamine hydrochloride, LY-210448 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +125 to +135°, c = 1 in methanol
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
emisor
Eli Lilly
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
Clave InChI
IHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC6A4(6532)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)