CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
Sinónimos:
storage vessel
About This Item
Productos recomendados
Materiales
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
esterilidad
sterile
Características
cap
graduations
envase
case of 120
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431729
diámetro del cuello de botella
18 mm
capacidad
30 mL
tamaño
× 61 x 38 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)