CLS431306
Corning® cell culture flasks
surface area 175 cm2, rectangular flask (with bar code), cap (vented), bar coded
Sinónimos:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Seleccione un Tamaño
$492.000
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$492.000
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask (with bar code)
vent cap
esterilidad
sterile
Características
cap
graduations
envase
case of 84
fabricante / nombre comercial
Corning 431306
volumen máximo
250 mL
superficie
175 cm2
volumen de trabajo
35-52.5 mL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)