Documentos clave
CLS431255
Frascos para cultivo celular Erlenmeyer Corning®
2 L Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 6/cs
Sinónimos:
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
Seleccione un Tamaño
6 EA
$253.000
$253.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
$253.000
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
$253.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Materiales
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
esterilidad
sterile
Características
cap
disposable
graduations 50 mL
no baffles
envase
pack of 1
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 431255
matraz capacidad
2 L
cuello diám.
48 mm
idoneidad
suitable for (shaker culture applications)
Descripción general
Frascos Erlenmeyer para cultivo celular Corning®
Los frascos Erlenmeyer para cultivo celular de policarbonato de fondo plano Corning son estériles, desechables e ideales para todas las aplicaciones de cultivo en agitador, así como para la manipulación y la conservación de líquidos. Como todos los matraces Corning, los matraces tienen certificado de apirogenicidad y esterilidad.
Los matraces Erlenmeyer de 125 ml a 1 l están disponibles con tapones de estanqueidad de dos posiciones convencionales o tapones de ventilación filtrados. Los matraces de 2 l y 3 l están disponibles con tapones de ventilación.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideal para aplicaciones de cultivo en agitador
  • Tapón plano para un cierre hermético a líquidos El tapón de fácil agarre está diseñado para que sea más ergonómico
  • Esterilizados mediante radiación gamma y con certificado de apirogenicidad
good for one autoclaving cycle; repeated autoclaving may deform the flask
Características y beneficios
Más robusto:
  • Construcción en policarbonato: el material de vidrio de clase VI según la USP proporciona excelente transparencia óptica y fuerza mecánica
  • A diferencia de lo que ocurre con el PETG, los matraces no se fundirán cuando se esterilicen los medios en autoclave o se desinfecten los desechos
  • A diferencia del vidrio, los matraces no se romperán si se caen
·
Más fiables:
  • Graduaciones moldeadas para precisión
  • Opción de tapón de ventilación para el intercambio continuo de gases a la vez que se asegura la esterilidad y se evitan las fugas
  • En envases individuales y esterilizados mediante radiación
  • Todos los matraces tienen el mayor nivel de aseguramiento de la esterilidad (SAL), de 10-6
  • Certificado de apirogenicidad
  • Sin ARNasas y ADNasas
Otras notas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)