Saltar a
CLS3473
Placas multipocillo de ultra baja fijación Corning® Costar®
size 24 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Sinónimos:
24 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
24 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$404.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells
Size:
24 wells
$404.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear
manufacturer/tradename
Corning 3473
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped)
size
24 wells
surface area
1.9 cm2 , cell growth area (cm2)
well volume
3.4 mL
well working volume
0.38-0.57 mL
wells
24 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(ultra-low attachment)
General description
Placas multipocillo de ultrabaja fijación Corning Costar
  • Las placas de ultrabaja fijación se caracterizan por una capa de hidrogel unida covalentemente que inhibe con eficacia la fijación celular
  • La superficie minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
  • La superficie es no tóxica, biológicamente inerte y no degradable
  • Tapas no reversibles con anillos de condensación que reducen la contaminación
  • Códigos alfanuméricos individuales para la identificación del pocillo
  • Perfil uniforme para facilidad de apilamiento
  • Esterilizadas con radiación gamma y con certificado de apirogenicidad
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CLS3474CLS7007CLS3527
description
size 24 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
size 96 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
size 96 wells, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
description
size 24 wells, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
size
24 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
24 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
-
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
flat bottom clear , round wells, polystyrene
material
round wells, polystyrene , round bottom clear
material
flat bottom wells, polystyrene plate, clear bottom, round clear wells
surface area
1.9 cm2 , cell growth area (cm2)
surface area
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
surface area
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
surface area
-
packaging
case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped), pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid), pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped), case of 24
packaging
pkg of (individually wrapped), pack of 1 (individually wrapped w/ lid), pkg of (24/case), case of 24
packaging
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
binding type
(ultra-low attachment)
binding type
(Ultra-Low Attachment)
binding type
(Ultra-Low Attachment)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)