Documentos clave
CLS3344
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiales:
V-bottom
polypropylene
volumen máximo:
450 μL
tamaño:
96 wells
volumen de trabajo:
450 μL
Materiales
V-bottom
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
lid: no
fabricante / nombre comercial
Corning 3344
envase
bag of 10 ×
volumen máximo
450 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
450 μL
color
clear
tipo de unión
non-treated surface
Características y beneficios
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)