Documentos clave
CLS430828
Tubos de centrífuga de 50 ml Corning®
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
Sinónimos:
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
Materiales
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
envase
pack of 25
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430828
Parámetros
17000 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
tapón diám.
34.7 mm , approx.
capacidad
50 mL
color
clear
natural
Adaptador
cap (CentriStar)
Descripción general
Los tubos de centrífuga de 50 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno transparente (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o como tubos de polipropileno con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar .
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar, y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasas y ARNasas.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran zona blanca para anotar
Información legal
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.