CLS3013
Corning® single use spatulas
microspatula, rounded end/scoop
Sinónimos:
Spatula for Lab Use
Seleccione un Tamaño
$57.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$57.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Productos recomendados
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 3013
Longitud
150 mm
Descripción general
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)