HMT-3522 S2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 98102211, human breast, Epithelial-like
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human breast
envase
tube of 5 μg 98102211-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98102211-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
42,XX,1p-,3p-,-6,7q-,8q-,8p-,9p+,12p+,-13,14q+,15p+,17q+,-18,19q+,-20,21p+
morfología
Epithelial-like
productos
Not specified
receptores
EGF
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,13
D5S818: 9,11
D7S820: 9
THO1: 9,9.3
TPOX: 11
vWA: 14,17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Cells should be frozen in (45% conditioned media: 45% fresh media) with 10% DMSO.
Cells should be frozen in (45% conditioned media: 45% fresh media) with 10% DMSO.
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)