TT
92050721, human thyroid, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
TT, 92050721
origen biológico
human thyroid
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Aneuploid karyotype with marker chromosomes
morfología
Not specified
productos
Calcitonin, Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian thyroid medullary carcinoma
Descripción línea celular
Established from a thyroid medullary carcinoma of a 77 year old Caucasian female. Tumourigenic in nude mice.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Medio de cultivo
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling is very slow, cells can take up to 5 days to reach 50% confluency; media change 2-3 times a week is recommen
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)