Documentos clave
Meta 10
90062271, mouse lung, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
Meta 10, 90062271
origen biológico
mouse lung
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
metastasis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse TS/A lung metastases
Descripción línea celular
Derived from ten repeated subcutaneous passages of mouse lung metastases, the parent line being TS/A.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)