Bu (IMR-31)
89051704, buffalo lung, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
Bu (IMR-31), 89051704
origen biológico
buffalo lung
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 60
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Buffalo lung
Descripción línea celular
Derived from female Buffalo yearling. The cells have a finite life span of a minimum of 30 passages and are susceptible to a range of viruses including HSV, vaccinia, PRV, BVDV, para-influenza 3, bovine enterovirus (M62/4); also IBRV and VSV (Indiana). The cell line produces both detectable BVDV antigens and infectious BVDV.
Aplicación
Virus replication studies
Medio de cultivo
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)