Documentos clave
LLC-PK1
86121112, Porcine kidney, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
LLC-PK1, 86121112
origen biológico
Porcine kidney
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Plasminogen activator
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Porcine kidney
Descripción línea celular
Cells have been used in the production of plasminogen activator.
Aplicación
Production of plasminogen activator
Medio de cultivo
Medium 199 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)