RPMI 2650
88031602, human nose, Epithelial
Sinónimos:
RPMI Cell Culture Medium
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
RPMI 2650, 88031602
origen biológico
human nose
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46
morfología
Epithelial
productos
Mucoid material
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 9,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,11
THO1: 6,8
TPOX: 8
vWA: 16,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.