FM-55-M2
13012559, human skin, fibroblast-like
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
FM-55-M2, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., from human skin, 13012559
origen biológico
human skin
descripción
Human melanoma
envase
tube of 5 μg 13012559-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012559-1VL
modo de crecimiento
Adherent
morfología
fibroblast-like
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 10,11
D7S820: 8,10
THO1: 5,7
TPOX: 9,11
vWA: 17,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)