C9915
ω-Conotoxin GVIA
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
composición
Peptide content, ~70%
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CACNA1B(774)
mouse ... CACNA1B(12287)
rat ... CACNA1B(257648)
Amino Acid Sequence
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)