C9903
Cholera Toxin B subunit
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
Sinónimos:
CTB
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cholera Toxin B subunit, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~12 kDa
composición
Protein, ~5% Lowry
impurezas
≤0.5% Cholera toxin A subunit (SDS-PAGE)
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Clave InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- for macrophage stimulation and i.p. injection in a study to determine the endotoxin sensitivity of Caspase-4.
- in transganglionic and retrograde tract-tracing method combined with dual-immunofluorescence histochemistry of adult rat Vmes neuron cells.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Envase
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.