C9630
Cytidine 2′:3′-cyclic monophosphate monosodium salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2′,3′-cCMP, 2′,3′-Cyclic CMP monosodium salt, Cyclic cytidylic acid, Cytidine 2′,3′-cyclophosphate sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H]3OP([O-])(=O)O[C@@H]23
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-7-6(4(3-13)17-8)18-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
Clave InChI
SQOIXCJUYWSZDW-IAIGYFSYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?