C5338
Cyanogen bromide-activated-Sepharose™ 4 Fast Flow
lyophilized powder
Sinónimos:
Cyanogen bromide-activated Agarose
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
técnicas
affinity chromatography: suitable
Matriz
Sepharose 4 Fast Flow
grupo activo de la matriz
cyanate or related structures
espaciador de matriz
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
hinchazón
1 g swells to 4-5 mL gel
tamaño de partícula
45—165 μm
capacidad
6-11 μmol/mL coupling capacity (6-AKS)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Forma física
Información legal
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)