Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 tabs | Comprobar disponibilidad del carrito | $220.000 |
50 tabs | Comprobar disponibilidad del carrito | $645.000 |
Acerca de este artículo
$220.000
Nombre del producto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, tablet
form
tablet
Quality Segment
suitability
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for identification of lac+ bacterial colonies | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form tablet | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?