B3681
Bisindolylmaleimide VII
96% (TLC), solid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96% (TLC)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1NC(=O)C(c2cn(CCCN3CCNCC3)c4ccccc24)=C1c5c[nH]c6ccccc56
InChI
1S/C27H27N5O2/c33-26-24(20-16-29-22-8-3-1-6-18(20)22)25(27(34)30-26)21-17-32(23-9-4-2-7-19(21)23)13-5-12-31-14-10-28-11-15-31/h1-4,6-9,16-17,28-29H,5,10-15H2,(H,30,33,34)
Clave InChI
VKLVUAHQOFDKLR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)