B3528
BSK-H Medium
With sodium bicarbonate and HEPES, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
BSK-H Medium Solution, Barbour-Stoenner-Kelly medium, Cell Culture Medium, Medium for Cell Culture
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BSK-H Medium, With sodium bicarbonate, suitable for Borrelia burgdorferi (Qualified)
esterilidad
sterile; sterile-filtered
Formulario
liquid
idoneidad
suitable for Borrelia burgdorferi (Qualified)
aplicaciones
food and beverages
componentes
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 6.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.02124 g/L
HEPES: 6.0 g/L
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Nota de preparación
2. Prior to use, we recommend that the medium should be supplemented aseptically with prescreened, sterile-filtered serum to a final concentration of 6%. (See note below)
3. Other supplements may be added aseptically as desired. The nature of the supplement may affect storage conditions and shelf-life of the medium.
NOTE: For best results, serum used to supplement the medium should be prescreened for its ability to support the growth of Borrelia burgdorferi. Prescreened, sterilefiltered Rabbit Serum [Product No. R7136] is available from Sigma.
Productos recomendados
suplemento
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?