A8311
Antiespumante 204
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
Sinónimos:
organic antifoam
Formulario
emulsion (aqueous)
concentración
100% (organic)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
room temp
idoneidad
(Mammalian (suspension))
bacteria (fermentation)
Aplicación
Antifoam 204 has been used:
- in the expression and purification of PUL (PLAP, Ufd3p, and Lub1p) domain
- in fed-batch fermentation
- to prevent bubble formation due in aeration in Luria Bertani (LB) culture medium for bacterial growth
- in the batch fermentation with mineral medium
Componentes
Otras notas
Nota de preparación
The optimal amount of antifoam required for various applications will need to be determined. Antifoam 204 is soluble in methanol, ethanol, toluene, xylene, perchloroethylene, and cold water at temperatures below 15 °C. It is insoluble in warm water and ethylene glycol.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)