Documentos clave
A7075
Sigma-Aldrich
Adrenocorticotropic Hormone rat
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Adrenocorticotropic hormone fragment 1-39, Corticotropin A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C210H315N57O57S
Número de CAS:
Peso molecular:
4582.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
origen biológico
rat
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asn-Val-Ala-Glu-Asn-Glu-Ser-Ala-Glu-Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Stimulates synthesis and secretion of glucocorticoids by adrenal cortex.
Otras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hasan Arrat et al.
PloS one, 10(5), e0125638-e0125638 (2015-05-09)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease with a complex etiology and pathology that makes the development of new therapies difficult. ACTH has neurotrophic and myotrophic effects, but has not been tested in an ALS mouse model. The G93A-SOD1
Carla Schulz et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 298(2), E237-E244 (2009-11-19)
ACTH and alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH) are both consecutively processed from proopiomelanocortin (POMC), which is synthesized in hypothalamic arcuate neurons innervating the paraventricular nuclei (PVN). POMC secretion/synthesis is regulated by energy availability. ACTH and alpha-MSH bind with equal affinity to melanocortin-4