A6855
Arachidonoyl-AMC
fatty acid amide hydrolase substrate, 99% (HPLC), solid
Sinónimos:
AAMCA
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Arachidonoyl-AMC, fatty acid amide hydrolase substrate
Nivel de calidad
Ensayo
99% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
under inert gas
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C30H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-29(32)31-26-21-22-27-25(2)23-30(33)34-28(27)24-26/h7-8,10-11,13-14,16-17,21-24H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3,(H,31,32)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Clave InChI
IQPBUDMTXHWSHB-ZKWNWVNESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?