422770
Menthyl acetate
97%
Sinónimos:
(±)-Menthol acetate, (±)-Menthyl acetate, dl-Menthyl acetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
228-229 °C (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Menthyl acetate is a monoterpene that is widely utilized as a flavoring agent in the food and beverage industry.
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)