96003
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 10 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Formulario
aqueous suspension
concentración
2.5% (solids)
tamaño de partícula
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
fluorescencia
λex 540 nm; λem 584
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Also used in:
- fluorescence imaging applications
- optical sectioning studies of high-and-low-frequency (HiLo) microscope
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- delivered in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..