Merck
94272
Micro particles based on melamine resin, nile blue-marked
size: 4 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 633 nm; λem 672 nm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)