93773
TWEEN® 20
viscosity 250-450 mPa.s (25 °C)
Sinónimos:
Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
About This Item
Productos recomendados
description
non-ionic
Quality Level
form
viscous liquid
mol wt
~1228
technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
n20/D 1.471
viscosity
250-450 mPa.s(25 °C)
HLB value
16.7±1.0
density
1.11 g/mL at 20 °C
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- como emulsionante para la preparación de emulsiones estables de aceite en agua.
- en la preextracción de membranas para eliminar proteínas periféricas (utilizado al 2% para la extracción de proteínas unidas a la membrana)
- como bloqueante para inmunoanálisis en membrana a una concentración típica del 0,05 % - 1 %
- para lisar células de mamífero a una concentración comprendida entre el 0,005 y el 0,5 %.
- para rehidratación de tejidos antes de la hibridación in situ
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Adecuado para la purificación de proteínas y la extracción de ADN y ARN
- Adecuado para el cultivo de células de mamífero
- Producto de gran pureza para aplicaciones experimentales
Caution
Other Notes
Legal Information
comparable product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves