93711
Atto 655
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
transmitancia
254 nm
655 nm
fluorescencia
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorción UV
λ: 652-658 nm Amax
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC1CC(N(c2c1cc3c(c2)OC4=CC5=[N+](CCCC5=CC4=N3)CC)CCCC(=O)O)(C)C
InChI
1S/C27H33N3O6S/c1-4-29-9-5-7-17-11-20-24(13-22(17)29)36-25-14-23-19(12-21(25)28-20)18(16-37(33,34)35)15-27(2,3)30(23)10-6-8-26(31)32/h11-14,18H,4-10,15-16H2,1-3H3,(H-,31,32,33,34,35)
Clave InChI
FOYVTVSSAMSORJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Atto 655 shows a molar extinction of 110,000 and QY of 30% in water (50% in ethanol). Decay time is 1.9 ns.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.