Saltar a
76275
PBFI-AM
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Sinónimos:
Potassium indicator PBFI-AM, Potassium-binding benzofuran isophthalate-AM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.460.000
$730.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C58H62N2O24
Número CAS:
Peso molecular:
1171.11
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
$730.000
Precio de catálogo$1.460.000Ahorre 50 %
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 334 nm; λem 525 nm (with Na), λex 370 nm; λem 540 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2cc(oc2cc1N3CCOCCOCCN(CCOCCOCC3)c4cc5oc(cc5cc4OC)-c6ccc(cc6C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O)-c7ccc(cc7C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C58H62N2O24/c1-35(61)75-31-79-55(65)39-7-9-43(45(23-39)57(67)81-33-77-37(3)63)51-25-41-27-53(69-5)47(29-49(41)83-51)59-11-15-71-19-21-73-17-13-60(14-18-74-22-20-72-16-12-59)48-30-50-42(28-54(48)70-6)26-52(84-50)44-10-8-40(56(66)80-32-76-36(2)62)24-46(44)58(68)82-34-78-38(4)64/h7-10,23-30H,11-22,31-34H2,1-6H3
InChI key
AUKRBWNSOWVABU-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable for the detection of K+
Other Notes
Cell permeant deriv. of fluorescent indicator for mitochondrial potassium
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
251765105104105109
description
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
description
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM.
description
anhydrous for analysis EMSURE®
description
anhydrous 99.99 Suprapur®
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 334 nm; λem 525 nm (with Na), λex 370 nm; λem 540 nm in methanol
fluorescence
λex ~560 nm, λem ~575 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
form
powder
form
solution
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
assay
≥98.0% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
99.99%
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)