Documentos
1.05104
Supelco
Fosfato de potasio dibásico
anhydrous for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Fosfato de potasio dibasic, Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
About This Item
Fórmula lineal:
K2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
174.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-834-5
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Bromación de compuestos aromáticos por bromuro residual en sal modificadora de la matriz de cloruro sódico durante el análisis de GC/MS con espacio de cabeza calentado: se investiga el papel del fosfato de potasio dibásico en la bromación de compuestos aromáticos, proporcionando información sobre su aplicación en el análisis GC/MS (Fine et al., 2013).
  • Purificación de la lipasa pancreática porcina mediante sistemas acuosos bifásicos de polietilenglicol y fosfato de potasio: se detalla el uso del fosfato de potasio dibásico en la purificación de la lipasa pancreática porcina utilizando un sistema acuoso de dos fases, demostrando su utilidad en procesos de separación bioquímica (Zhou et al., 2013).
  • Clonación, purificación, cristalización y análisis cristalográfico preliminar de rayos X de una proteína tipo ciclofilina A de Piriformospora indica: en este artículo se discute el uso de fosfato de potasio dibásico en el proceso de cristalización de una proteína similar a la ciclofilina A, contribuyendo a la investigación en biología estructural (Bhatt et al., 2012).
  • Ensayo enantioselectivo validado de HPLC de dexibuprofeno en formulaciones de comprimidos de dexibuprofeno: el fosfato de potasio dibásico se utiliza en el desarrollo de un ensayo enantioselectivo de HPLC para el dexibuprofeno, mejorando las técnicas de análisis farmacéutico (Awad et al., 2012).
  • Vigilancia de herbicidas de fenilurea y propanil en agua de río mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento en fase sólida con detección fluorimétrica fotoinducida: se emplea fosfato de potasio dibásico en el análisis de herbicidas en agua de río, demostrando su aplicación en la vigilancia medioambiental y la evaluación de la calidad del agua (De la Peña et al., 2003).
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica): ≥ 99,0 %
Valor de pH (5 %; agua): 8,7 - 9,3
Cloruros (Cl): ≤ 0,003 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0010 %
Na (Sodio): ≤ 0,5 %
Pérdida por desecación (130 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.