73341
Echinenone
≥95.0% (HPLC), solid
Sinónimos:
β,β-Caroten-4-one
Seleccione un Tamaño
$678.000
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$678.000
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Echinenone, ≥95.0% (HPLC)
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Absorción UV
λ: 459 nm±5 nm Amax
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H54O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-36-34(5)22-15-28-39(36,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-37-35(6)38(41)27-29-40(37,9)10/h11-14,16-21,23-26H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+
Clave InChI
QXNWZXMBUKUYMD-QQGJMDNJSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?