Saltar a
71501
Sodium pyrophosphate dibasic
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Disodium dihydrogen pyrophosphate, Sodium diphosphate dibasic
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$87.900
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$500.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2H2P2O7
Número CAS:
Peso molecular:
221.94
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-835-0
MDL number:
$87.900
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, 200 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 0.1 M in H2O, freshly prepared)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤300 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.11, λ: 280 nm Amax: 0.09
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium pyrophosphate dibasic has been used:
  • as a setting retardant
  • as a component of STOP-washing buffer for in gel kinase assay
  • as protease and phosphatase inhibitor in the preparation of western blot lysis buffer
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
716367164571643
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
description
BioXtra, ≥98.0% (T)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
BioUltra
form
powder
form
fine crystals, coarse powder
form
crystals
form
crystals
pH
3.5-4.5 (20 °C, 0.1 M in H2O, freshly prepared)
pH
8.8-9.4 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
8.8-9.4 (50 mg/mL in H2O)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
hot water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyrophosphate dibasic
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)