71028
Monobromo(trimethylammonio)bimane bromide
suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Sinónimos:
(Trimethylammonio)monobromobimane, 5-(Bromomethyl)-N,N,N,2,6-pentamethyl-1,7-dioxo-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-3-methanaminium bromide, Brombimane q, Thiolye MQ, qBBr
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
fluorescencia
λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H19BrN3O2.BrH/c1-8-10(6-14)15-11(7-17(3,4)5)9(2)13(19)16(15)12(8)18;/h6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
FCRPMMVPBVOKQS-UHFFFAOYSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?