68338
Hexylene glycol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid (or viscous liquid)
lim. expl.
7.4 %
impurezas
insoluble matter, passes filter test
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
n20/D 1.428
pH
6-8 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?