63768
3-Mercaptopropionic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
3-MPA, 3-Sulfanylpropanoic acid, beta-Mercaptopropionic acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.04 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
662 °F
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
bp
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
densidad
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción
cut-off at 270 nm
cadena SMILES
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
Clave InChI
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?