Saltar a
57510
Inosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
5′-IMP-Na2, 5′-Inosinic acid disodium salt hydrate, I-5′-P, IMP, Inosinic Acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$85.800
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N4O8PNa2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
392.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
$85.800
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −32±2°, c = 1% in H2O
impurities
~25% water
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
Application
Inosine-5′-monophosphate (5′-IMP) may be used as a substrate to study the activity, specificity and kinetics of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH) EC 1.1.1.205, the rate limiting enzyme for the formation of GMP and the guanine nucleotide pool.
Biochem/physiol Actions
Inosine monophosphate, or inosinic acid, is the ribonucleotide of hypoxanthine and the first nucleotide formed during purine synthesis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I4625I2879C9630
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
impurities
~25% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
optical activity
[α]20/D −32±2°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)