Documentos clave
55902
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 1μm
Sinónimos:
PS-MAGFluoRed_SA
Seleccione un Tamaño
5 ML
$1.980.000
$1.980.000
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
$1.980.000
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
$1.980.000
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
composition
iron oxide, ≥30%
concentration
0.1% (solids)
particle size
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
storage temp.
2-8°C
Components
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
Analysis Note
Binding capacity for FITC-Biotin: >1500 pmol/mg
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)