Merck
41110
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 10 μm
Sinónimos:
PS-MAGFluoRed
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
1% (solid)
particle size
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)