52444
Violaxanthin
≥90.0% (HPLC), solid
Sinónimos:
(3S,3′S,5R,5′R,6S,6′S)-5,6:5′,6′-Diepoxy-5,5′,6,6′-tetrahydro-β,β-carotene-3,3′-diol
Seleccione un Tamaño
$746.000
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$746.000
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Violaxanthin, ≥90.0% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
λ
in ethanol
Absorción UV
λ: 438-442 nm Amax
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(/C=C/[C@@]12[C@](C)(O2)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@]34C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]3(O4)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-39-35(5,6)25-33(41)27-37(39,9)43-39)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-40-36(7,8)26-34(42)28-38(40,10)44-40/h11-24,33-34,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t33-,34-,37+,38+,39-,40-/m0/s1
Clave InChI
SZCBXWMUOPQSOX-WVJDLNGLSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?