50847
Gramicidin C from Bacillus brevis
~90% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Bacillus brevis
Ensayo
~90% (HPLC)
Formulario
powder
impurezas
≤5% water
color
white to off-white
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](Cc5ccccc5)NC1=O)C(C)C)C(C)C
Clave InChI
IUAYMJGZBVDSGL-JYFSIOBESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)